Learn More
Neodym(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606982 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10606982 100 g Glasflasche 100 Gramm
10686802 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606982 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 CHF
    123.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 13.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-97-9
Summenformel Nd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 336.48
MDL-Nummer MFCD00011134
InChI-Schlüssel PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III)-oxide
Schmelzpunkt 2270.0°C
Namenshinweis 99.9%
Farbe Blau
CAS Min. % 99.85
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Strukturformel ND2O3
Merck Index 14, 6450
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acids
Formelmasse 336.47
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 7.24
Dichte 7.2400g/mL