Learn More
Neodym(III)-Nitrathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11306308
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11306308
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011245.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13746-96-8 | N3NdO9 | 330.25 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. It is used in the selective PVC membrane sensors. The sensor with ionophore (L1) exhibits significantly enhanced selectivity towards neodymium (III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13746-96-8
Summenformel N3NdO9
Molekulargewicht (g/mol) 330.25
MDL-Nummer MFCD00149798
InChI-Schlüssel CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 71311426
SMILES [Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) nitrate hydrate
Farbe Blau
Physikalische Form Nasse kristalline Aggregate
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
IUPAC-Name Neodym(3+); Trinitrat; Hydrat
Formelmasse 330.25 (Anhydrous)
Geruch Odorless
Aussehen Violet crystals