Learn More
Neodym(III)-hexafluor-2,4-pentandionat-Dihydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11343708
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11343708
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039302.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 47814-18-6
Summenformel C15H7F18NdO8
Molekulargewicht (g/mol) 801.43
MDL-Nummer MFCD00167152
InChI-Schlüssel NBCIEIIVJWSHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium lll hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium hexafluoropentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoro 2,4-pentanedionate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium iii hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, ?nd cf3cochcocf3 3.2h2o, neodymium,tris 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy neodymio oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one dihydrate
IUPAC-Name neodymium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide) dihydrate
SMILES O.O.[Nd+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Formelmasse 801.42 (765.39 Anhydrous)