Learn More
Neodym-Galliumoxidsubstrat, 10 x 10 x 0.5 mm, einseitig poliert, 110 Ausrichtungen, Alfa Aesar™
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
5 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Neodymium Gallium Oxide Substrate |
| Namenshinweis | Polished One Side |
| Menge | 5 Ea. |
| Summenformel | NdGaO3 |
| MDL-Nummer | MFCD00210638 |