Learn More
Neodym @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Beschreibung
Neodym @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Neodymium |
| CAS | 7440-00-8 |
| Verfahren | ICP/ICPMS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Neodymium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | Nd |
| Konzentration | 1000 μg/g |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Nd |
| InChI-Formel | InChI=1S/Nd |
| Mehr anzeigen |