Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher TS
Artikelnummer. 10247800
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10247800 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10247800 Lieferant Dr.Weigert™ Lieferanten-Nr. 310930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 CHF
    99.83 CHF / 10 Liter
    Sparen 20.17 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neodisher TS – Spülhilfe flüssig. Neutralisiert alkalische Rückstände während der automatisierten Wiederaufarbeitung. Entwickelt für Schalen, Lebensmittelbehälter und Wagen.
  • Spülhilfe mit nichtionischen Tensiden und Phosphonaten
  • neodisher TS wurde speziell für Geschirrspüler entwickelt
  • Auch für die Desinfektion von Waschmitteln in der Medizin geeignet
  • Formel stark konzentriert
  • Saure Formulierung
  • Neutralisiert alkalische Rückstände
  • Dosierung zwischen 0,1 und 0,8 ml/l
  • Neutralisiert alkalische Rückstände
Spezifikation
Produkttyp Neodisher TS
Form Flüssig
pH 4,2 bis 3,5
Sterilität Unsteril
Material 15 bis 30 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphonate, auch Konservierungsstoffe (Methylchloroisothiazolinon)
Konzentration 0,1 bis 0,8 ml/l
Dichte 1,1 g/cm3 (20 °C)
Beschreibung 310 x 230 x 180 mm
Gefiltert Gefiltert
Volumen (metrisch) 10 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher TS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid