Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher MA
Artikelnummer. 11784644
Ansicht ändern
Click to view available options
pH:
11,5 bis 12,1
Packungsgröße:
10 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH unitSize
11784644 11,5 bis 12,1 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11784644 Lieferant Dr.Weigert™ Lieferanten-Nr. 410776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 CHF
    102.66 CHF / 10 Kilogramm
    Sparen 17.34 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodisher MA – Pulverförmiges Reinigungsmittel ohne oxidative Zusätze, das zur Maschinenreinigung von chirurgischen Instrumenten, Anästhesiegeräten, chirurgischen Schuhen und Babyflaschen in Krankenhäusern sowie Laborglaswaren verwendet wird.
  • Mild alkalisches Pulverwaschmittel
  • Neodisher MA wird zur Reinigung von Laborgeräten und Anästhesiegeräten verwendet und schützt vor Korrosion
  • Bietet hohen Schutz für Laborglaswaren, Edelstahl, Gerätestahl, Reinaluminium, Aluminium-Magnesium-Legierungen, verchromte Geräte und handelsübliche Kunststoffe
  • Wirksam gegen Blut-, Ei- und Lebensmittelrückstände
  • Reduziert Schaumbildung
  • Kann mit allen Wasserhärtegraden verwendet werden
  • Die empfohlene Dosis beträgt 1 bis 3 g/l
  • Titrationsfaktor 0,44
  • Spezifikation
    Produkttyp Neodisher MA
    Form Pulver
    pH 11,5 bis 12,1
    Sterilität Unsteril
    Aussehen Weiß
    Zertifizierung/Konformität Entspricht den gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EG
    Material < 5 % nichtionische Tenside > 30 % Phosphate
    Konzentration 1 bis 4 g/l
    Behältertyp Becher
    Inhalt und Lagerung Vor Feuchtigkeit geschützt mit geschlossenem Deckel für bis zu 2 Jahre lagern.
    Dichte 915 bis 965 g/l
    Beschreibung 280 x 270 mm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Maschinelle Reinigung von Laborgeräten und Anästhesie-Utensilien aus Glas, Edelstahl/Instrumentenstahl, Aluminium, Aluminium-Magnesium-Legierung, Verchromung und Kunststoff.
    Viskosität 915 bis 965 g/l
    Volumen (metrisch) 10 kg
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • neodisher MA
    Signalwort
    • Gefahr
    Gefahrenkategorie
    • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
    • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
    Gefahrenhinweis
    • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
    • H335-Kann die Atemwege reizen.
    Sicherheitshinweis
    • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
    • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
    • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Contain: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate