Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LM 3
Artikelnummer. 10589071
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10589071 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10589071 Lieferant Dr.Weigert™ Lieferanten-Nr. 440030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.03 CHF
    186.73 CHF / 10 Liter
    Sparen 24.30 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodisher LM 3 – mild alkalische Reinigungsmittel-Flüssigkeit ohne Phosphat. Manuelle Reinigung von Laborglaswaren in Tauchbädern in medizinischen, zahnmedizinischen, industriellen und biologischen Labors. Kann im Tauch- und Ultraschallbad verwendet werden.
  • Mildalkalisches Flüssigreinigungsmittel
  • Neodisher LM2 wird für die manuelle Reinigung von Laborgeräten und Anästhesiegeräten verwendet und schützt diese vor Korrosion
  • Bietet hohen Schutz für Laborglaswaren, Edelstahl, Gerätestahl, Reinaluminium, Aluminium-Magnesium-Legierungen, verchromte Geräte und handelsübliche Kunststoffe
  • Keine Schaumbildung
  • Geeignet für den Einsatz in speziellen Waschmaschinen, z. B. Viskosimetern oder Pipetten
  • Frei von Phosphaten
  • Wirksam gegen Blut-, Ei- und Lebensmittelrückstände
  • Kann mit allen Wasserhärtegraden verwendet werden
  • Die empfohlene Dosis beträgt 5 bis 30 ml/l
  • Spezifikation
    Produkttyp Neodisher LM 3
    Form Flüssig
    pH 12,3 bis 13,3
    Sterilität Unsteril
    Material < 5 % amphotere Tenside
    Konzentration 2 bis 200 ml/l
    Dichte 1,1 g/cm3
    Beschreibung 310 x 230 x 180 mm
    Gefiltert Gefiltert
    Volumen (metrisch) 10 l
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • neodisher LM 3
    Signalwort
    • Gefahr
    Gefahrenkategorie
    • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
    • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
    Gefahrenhinweis
    • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
    • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
    • EUH208-Enthält N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl-ß-alanine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
    Sicherheitshinweis
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
    • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
    • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Contain: sodium cumenesulfonate, N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl-ß-alanine, potassium hydrox