Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FLA
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 l
Packungsgröße:
280 Kilogramm
Beschreibung
- Alkalireiniger, Flüssigkonzentrat
- neodisher LaboClean FLA wird zur Reinigung bei der Waschdesinfektion verwendet
- Frei von Phosphaten, Tensiden und aktivem Chlor
- Entfernt organische Rückstände, besonders geeignet für die Reinigung von Tierkäfigen für Mäuse oder Ratten aus Polysulfon, Polycarbonat, Polyetherimid, Polyphenylsulfon oder Edelstahl
- Dosierung zwischen 2 und 6 ml/l
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | 12,3 bis 12,8 |
| Sterilität | Unsteril |
| Aussehen | Farblos |
| Material | Polycarboxylate, Kaliumhydroxid |
| Konzentration | 1 bis 6 ml/l |
| Behältertyp | trommel |
| Inhalt und Lagerung | Lagern zwischen 0 °C und 30 °C. 3 Jahre verwendbar, wenn wie empfohlen gelagert |
| Dichte | 1,4 g/cm3 (20 °C) |
| Beschreibung | 584 x 935 mm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- neodisher LaboClean FLA
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide