Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean LA
Artikelnummer. 11845291
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11845291 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11845291 Lieferant Dr.Weigert™ Lieferanten-Nr. 410681
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodisher LaboClean LA – Alkalisches Reinigungsmittel in Pulverform für den Einsatz in speziellen Waschmaschinen. Zum Reinigen von Laborglaswaren und -geräten, für Labore in der Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik-, Pharma- und Mineralindustrie sowie in anderen Laboren. Entfernt Öle, Fette, Harze, Paraffin und organische Farbstoffe.
  • Alkalisches Reinigungsmittel, Pulver
  • neodisher LaboClean LA wird zur Reinigung von Laborglaswaren verwendet
  • Polycarboxylate, Phosphate und nichtionische Tenside
  • Geeignet für Utensilien aus Glas, Keramik, Quarz und Kunststoff
  • Dosierung von 2 bis 5 g/l
  • Enthält hohe Anteile an Emulgatoren und Dispergiermitteln
  • Hat eine entschäumende Wirkung
  • Für Laborglaswaren und -geräte, für Labore in der Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik-, Pharma- und Mineralindustrie sowie in anderen Laboren
Spezifikation
Produkttyp Neodisher LA
Form Pulver
Sterilität Unsteril
Material Polycarboxylate, nichtionische Tenside, Phosphate
Konzentration 2 bis 5 g/l
Behältertyp Becher
Beschreibung 220 x 140 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für die Entfernung von fettigem oder öligem Schmutz, Harzen und Paraffinen
Verpackung 4/Packung
Menge 4/Packung
Volumen (metrisch) 3 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher LaboClean LA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodium hydroxide