Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher EM
Artikelnummer. 11813242
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11813242 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11813242 Lieferant Dr.Weigert™ Lieferanten-Nr. 430033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 CHF
    107.73 CHF / 1 Stück
    Sparen 20.27 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neodisher EM – additive Flüssigkeit zur Verbesserung der Reinigungsleistung von alkalischen und sauren Reinigungsmitteln. Reinigung Additiv ist besonders nützlich bei der Entfernung von Feststoffen, Paraffin, Ölen und Fetten in wässrigen Lösungen.
  • Additive Flüssigkeit mit Emulgier-, Dispergier- und Entschäumungseffekt
  • Neodisher EM wird zur Verbesserung der Leistung eines alkalischen oder sauren Waschmittels verwendet
  • Geeignet für Glas, Edelstahl und Aluminium
  • Zu den Anwendungen gehören Verfahren in der Kosmetikindustrie, Forschung, die pharmazeutische und chemische Industrie
  • Dosierung zwischen 1 und 6 ml/l, je nach Beschaffenheit des Bodens und Verschmutzungsgrad
Spezifikation
Produkttyp Neodisher EM
Form Flüssig
pH 6 bis 8
Sterilität Unsteril
Material Nicht-ionische Tenside
Konzentration 1 bis 6 ml/l
Behältertyp Kanister
Dichte 0,9 g/cm3
Beschreibung 220 x 240 x 140 mm
Gefiltert Gefiltert
Volumen (metrisch) 5 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher EM
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: non ionic surfactants