Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Brilliant Clean
Artikelnummer. 10681324
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 kg
Packungsgröße:
15 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10681324 15 kg 15 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10681324 Lieferant Dr.Weigert™ Lieferanten-Nr. 350042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 CHF
    87.82 CHF / 15 Kilogramm
    Sparen 17.18 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neodisher Brilliant Clean – universelles Reinigungspulver für automatisiertes Geschirrspülen. Besonders geeignet für Freiluftspülmaschinen, Haushaltsspülmaschinen und kleine Ein-Tank-Spülmaschinen.
  • Alkalisches Reinigungsmittel, Pulver
  • Neodisher Brilliant Clean wird für die automatisierte Reinigung von Gläsern, Porzelan, Besteck und Arbeitsutensilien in allen Lebensmittelverarbeitungsbereichen wie professionellen Küchen, Metzgereien und Bäckereien verwendet
  • Bietet erhöhte Hygienesicherheit
  • Ausgezeichnete Bleichwirkung
  • Entfernt vor allem Protein-, Kaffee- und Tee-Rückstände
  • Ausgezeichneter Materialschutz
  • Dosierung von 2 bis 4 g/l
  • Verwendbar mit allen Wasserhärtegraden
Spezifikation
Produkttyp Neodisher Brilliant Clean Geschirrreiniger
Form Pulver
pH 11,5 bis 11,7
Sterilität Unsteril
Material < 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis, > 30 % Phosphate
Konzentration 2 bis 4 g/l
Dichte 1050 g/L
Beschreibung 280 x 120 x 110 mm
Volumen (metrisch) 15 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher brilliant clean
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, troclosene sodium