Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher A 8
Artikelnummer. 10160591
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10160591 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10160591 Lieferant Dr.Weigert™ Lieferanten-Nr. 410266
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neodisher LaboClean A8 - Pulverwaschmittel, alkalische Reinigung, ist zum Reinigen und Waschen von Glaswaren bestimmt. Zu den Anwendungen gehören Pathologie, Parasitologie sowie Molkerei- und Lebensmittelindustrie.
  • Alkalisches Reinigungsmittel in Pulverform
  • Neodisher LaboClean A8 wird zur Reinigung bei der Waschdesinfektion verwendet
  • chlorbasierte Bleichmittel und Phosphate, frei von Tensiden
  • geeignet für die rückstandsfreie Reinigung von Gewebekulturen und ZellschichtenDosierung zwischen 2 und 5 g/l
    Spezifikation
    Produkttyp Neodisher A8
    Form Pulver
    pH 12 bis 12,4
    Sterilität Unsteril
    Material < 5 % Chlor-basierte Bleichmittel 15 bis 30 % Phosphate
    Konzentration 2 bis 5 g/l
    Dichte 1200 g/L
    Beschreibung 600 x 300 x 150 mm
    Volumen (metrisch) 25 kg
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • neodisher LaboClean A 8
    Signalwort
    • Gefahr
    Gefahrenkategorie
    • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
    • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
    • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
    • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
    Gefahrenhinweis
    • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
    • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
    • H335-Kann die Atemwege reizen.
    • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
    • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
    Sicherheitshinweis
    • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
    • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
    • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
    • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium