Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher 80
Artikelnummer. 10364563
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10364563 10 kg 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10364563 Lieferant Dr.Weigert™ Lieferanten-Nr. 320376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 CHF
    93.60 CHF / 10 Kilogramm
    Sparen 9.40 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neodisher 80 – alkalisches Intensivreinigungspulver für das maschinelle Geschirrspülen. Entfernt getrocknete Lebensmittel-Rückstände und hartnäckige Stärke, Tee- und Kaffeereste.
  • Alkalisches Reinigungsmittel, Pulver
  • neodisher 80 eignet sich besonders für kommerzielle Frischwasser- und Eintank-Geschirrspülmaschinen im Gastronomiebereich, in Hotels, Heimen, Stationsküchen und Krankenhäusern
  • Entfernt zuverlässig getrocknete auf Lebensmittelrückstände, Kaffee- und Teerückstände
  • Geeignet für Gegenstände aus Porzellan, Edelstahl und laugenverträglichem Kunststoff
  • Nicht geeignet für Aluminium, eloxiertes Aluminium und Leichtmetalllegierungen
  • Dosierung von 2 bis 4 g/l
  • Verwendbar mit allen Wasserhärtegraden
Spezifikation
Produkttyp Neodisher 80
Form Pulver
pH 12,6 bis 13,2
Sterilität Unsteril
Material < 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis, aliphatische Kohlenwasserstoffe > 30 % Phosphate
Konzentration 2 bis 4 g/l
Dichte 1.125 bis 1.150 g/l
Beschreibung 280 x 270 mm
Volumen (metrisch) 10 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher 80
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium