Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher 30
Artikelnummer. 10371371
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10371371 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10371371 Lieferant Dr.Weigert™ Lieferanten-Nr. 320166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 CHF
    183.80 CHF / 25 Kilogramm
    Sparen 35.20 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neodisher 30 – universelles Reinigungspulver für automatisiertes Geschirrspülen. Enthält aktives Chlor für hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst bei Tee- und Kaffeeablagerungen.
  • Alkalisches Reinigungsmittel, Pulver
  • neodisher 30 wird für die automatisierte Reinigung von Geschirr, Besteck Arbeitsutensilien und Gläsern in allen Lebensmittelverarbeitungsorten wie professionellen Küchen, Metzgereien und Bäckereien verwendet
  • Entfernt vor allem Protein-, Kaffee- und Tee-Rückstände
  • Hoher Materialschutz
  • Dosierung von 2 bis 4 g/l
  • Verwendbar mit allen Wasserhärtegraden
Spezifikation
Produkttyp Neodisher 30
Form Pulver
pH 11,5 bis 11,7
Sterilität Unsteril
Material < 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis > 30 % Phosphate
Konzentration 2 bis 4 g/l
Dichte 1.050 g/L
Beschreibung 600 x 300 x 150 mm
Volumen (metrisch) 25 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher 30
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, troclosene sodium