Learn More
Neocuproinhydrochlorid, ≥98 % (Trockensubstanz), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15895318 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15895318 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15895318 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J19430.A1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neocuproine hydrochloride
CAS 7296-20-0
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C14H13ClN2
MDL-Nummer MFCD00150062
Menge 1 kg
Synonym neocuproine hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, monohydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hcl, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:?, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:1, 2,9-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, chloride, c14h12n2.clh, neocuproine hcl
InChI-Schlüssel QUGBNSJLQDNNPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C.Cl
IUPAC-Name 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 244.722
PubChem CID 81718
Formelmasse 244.72 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver