Learn More
Neokumin Hemihydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10776161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10776161
Marke: Thermo Scientific Acros 153320050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 34302-69-7 | C28H26N4O | 434.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34302-69-7
Summenformel C28H26N4O
Molekulargewicht (g/mol) 434.54
MDL-Nummer MFCD00149306,MFCD00004973,MFCD00149306,MFCD23140843
InChI-Schlüssel IEBXFSLFDFHSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-2sdt9ev86w, 2sdt9ev86w, neocuproine hemihydrate mi, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hemihydrate, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrate 2:1, 2,9-dimethyl-1,10-phenthroline hemihydrate
PubChem CID 67652146
SMILES O.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neocuproine hemihydrate
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158.0°C to 163.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Total base)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 6534
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1500g/L methanol (20°C)
IUPAC-Name bis(2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin)hydrat
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neocuproine hemihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.