Learn More
Neokumin Hemihydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737049
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
34302-69-7
C28H26N4O
434.54
MFCD00149306,MFCD00004973,MFCD00149306,MFCD23140843
IEBXFSLFDFHSRD-UHFFFAOYSA-N
unii-2sdt9ev86w, 2sdt9ev86w, neocuproine hemihydrate mi, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hemihydrate, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrate 2:1, 2,9-dimethyl-1,10-phenthroline hemihydrate
67652146
O.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
34302-69-7
C28H26N4O
434.54
MFCD00149306,MFCD00004973,MFCD00149306,MFCD23140843
IEBXFSLFDFHSRD-UHFFFAOYSA-N
unii-2sdt9ev86w, 2sdt9ev86w, neocuproine hemihydrate mi, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hemihydrate, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrate 2:1, 2,9-dimethyl-1,10-phenthroline hemihydrate
67652146
O.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Neocuproine hemihydrate
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158.0°C to 163.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Total base)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 6534
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1500g/L methanol (20°C)
IUPAC-Name bis(2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin)hydrat
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neocuproine hemihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.