Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nelfinavirmesylat
Artikelnummer. 17271202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17271202 250 mg 250 Milligramm
17261202 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271202 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466202500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159989-65-8
Summenformel C32H45N3O4S·CH4O3S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nelfinavirmesylat
Menge 250 mg
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: 4,9 g/l bei 25 °C. Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol, Ethanol
Schmelzpunkt 131,0°bis 135,0 °C
Formelmasse 663,89
InChI-Schlüssel NQHXCOAXSHGTIA-SKXNDZRYSA-N
SMILES CS(O)(=O)=O.CC1=C(O)C=CC=C1C(=O)N[C@@H](CSC1=CC=CC=C1)[C@H](O)CN1C[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)NC(C)(C)C
IUPAC-Name (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyl-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylphenyl)formamido]-4-(phenylsulfanyl)butyl]-decahydroisoquinoline-3-carboxamide; methanesulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol) 663.89