Learn More
NEIL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen NEIL3
Konzentration 0.35 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838823
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11621-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828823
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11621-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DNA glycosylase which prefers single-stranded DNA (ssDNA), or partially ssDNA structures such as bubble and fork structures, to double-stranded DNA (dsDNA). In vitro, displays strong glycosylase activity towards the hydantoin lesions spiroiminodihydantoin (Sp) and guanidinohydantoin (Gh) in both ssDNA and dsDNA; also recognizes FapyA, FapyG, 5-OHU, 5-OHC, 5-OHMH, Tg and 8-oxoA lesions in ssDNA. No activity on 8-oxoG detected. Also shows weak DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase activity. In vivo, appears to be the primary enzyme involved in removing Sp and Gh from ssDNA in neonatal tissues. Seems to be an important facilitator of cell proliferation in certain populations, for example neural stem/progenitor cells and tumor cells, suggesting a role in replication-associated DNA repair.
Spezifikation
Spezifikation
NEIL3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q8K203, Q8TAT5
234258, 55247
NEIL3 Fusion Protein Ag2200
Primary
-20°C
NEIL3
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DNA glycosylase FPG2, DNA glycosylase/AP lyase Neil3, Endonuclease 8 like 3, Endonuclease VIII like 3, FGP2, FPG2, hFPG2, hNEI3, Nei like protein 3, NEI3, NEIL3
NEIL3
IgG
Antigen Affinity Chromatography