Learn More
Nefopam Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nefopam Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H |
| Formelmasse | 289.1233 |
| Reinheit (%) | >95% |