Learn More
Nefopamhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460102
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460102 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460102 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP1189.0001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nefopam Hydrochloride
CAS 23327-57-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nefopam Hydrochloride
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C17 H19 N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), Acupan, Ajan, Fenazoxine, Fenazoxine hydrochloride, Nefopam hydrochloride, R 738, (+/-)-Nefopam hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
Lösungstyp Single Solution
SMILES Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
IUPAC-Name 5-Methyl-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocinhydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 289.8
Menge 1 mL
Formelmasse 289.1233 g/mol