Learn More
Aalborg™ Nadelventil für Durchflussmesser aus Messing
Click to view available options
Luftstromrate:
20.000 ml/min
5.000 ml/min
60.000 ml/min
Wasserflussrate:
1200 ml/min
3500 ml/min
350 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in drei sich überschneidenden Nadelgrößen.
- Diese vielseitigen, robusten und zuverlässigen Ventile eignen sich für Laborgeräte, Labortische oder OEM-Durchflussregler.
- Ventile werden in geraden (T) und 90-Grad-Flussmustern (L) angeboten. Lieferung aller Ventile mit 1/8 Zoll FNPT-Einlass- und Auslassanschlüssen.
- Die Ventileinsätze sind mit integrierten Ventilen der Durchflussmesser-Produktlinien P, T, S und G aus der Aalborg’s Serie austauschbar.
- Blasendichter Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter |
| Typ | Standardventil |
| Luftstromrate | 5.000 ml/min |
| Wasserflussrate | 350 ml/min |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 82 °C |