Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Syringe Needle Cleaning T
Artikelnummer. 10422561
Artikelnummer. 10422561
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 031782
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
SGE Spritzen-Stylet-Drähte sind für die effektive Reinigung von Spritzennadeln ausgelegt
  • Effektive Reinigung der Spritzennadel
  • Kit sowie Ersatzdrähte erhältlich
Spezifikation
Enthält Röhrchen mit Stylet-Drähten mit 150 mm x 0.10 mm Außendurchm., Röhrchen mit Stylet-Drähten mit 150 mm x0.15 mm Außendurchm., Röhrchen mit Stylet-Drähten mit 150 mm x 0.20 mm Außendurchm., 20 ml Reinigungslösungskonzentrat, Pinzette
Produkttyp Nadelreinigungkit