Learn More
Applied Biosystems™ NED™ Matrix Standard
Artikelnummer. 16325262 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
310 Genanalysator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16325262 310 Genanalysator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16325262 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 402996
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
1 Röhrchen mit NED Matrix Standard
Verwendet die Multikomponentenmatrix zur automatischen Analyse der vier verschiedenfarbigen fluoreszierenden farbstoffmarkierten Proben in einer einzigen Kapillare.
Der NED™ Matrix Standard kann zur Analyse von 6-FAM™-, VIC®-, NED™- und ROX™-markierten DNA-Fragmenten in Fragmentanalysen verwendet werden. Der Standard kann auf den Applied Biosystems® 310 Genanalysatoren verwendet werden.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Röhrchen mit NED Matrix-Standard. Bei 2 bis 8 °C lagern. (Nicht einfrieren.)
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Marker oder Farbstoff NED
Produktlinie NED
Produkttyp Matrix Standard
Menge 1 Röhrchen
Versandbedingung Nasses Eis
Nur für Forschungszwecke