Learn More
Applied Biosystems™ NED™ Matrix Standard
Artikelnummer. 15839736 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15839736
Marke: Applied Biosystems™ 402996
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
1 Röhrchen mit NED Matrix Standard
Verwendet die Multikomponentenmatrix zur automatischen Analyse der vier verschiedenfarbigen fluoreszierenden farbstoffmarkierten Proben in einer einzigen Kapillare.
Der NED™ Matrix Standard kann zur Analyse von 6-FAM™-, VIC®-, NED™- und ROX™-markierten DNA-Fragmenten in Fragmentanalysen verwendet werden. Der Standard kann auf den Applied Biosystems® 310 Genanalysatoren verwendet werden.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 1 Röhrchen mit NED Matrix-Standard. Bei 2 bis 8 °C lagern. (Nicht einfrieren.)
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Marker oder Farbstoff NED
Produktlinie NED™
Produkttyp Matrix Standard
Menge 1 Röhrchen
Versandbedingung Nasses Eis
Nur für Forschungszwecke