Learn More
Invitrogen™ Nectin 2 Monoclonal Antibody (9D10G7E12), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
272.00 CHF - 476.00 CHF
Spezifikation
Antigen Nectin 2
Klon 9D10G7E12
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17739873
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA543525
50 μL
272.00 CHF
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17789513
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA542963
100 μL
476.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Specificity: Human CD112/Nectin2
This gene encodes a single-pass type I membrane glycoprotein with two Ig-like C2-type domains and an Ig-like V-type domain. This protein is one of the plasma membrane components of adherens junctions. It also serves as an entry for certain mutant strains of herpes simplex virus and pseudorabies virus, and it is involved in cell to cell spreading of these viruses. Variations in this gene have been associated with differences in the severity of multiple sclerosis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Spezifikation
Spezifikation
Nectin 2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative
AI325026; AI987993; CD112; herpes virus entry mediator B; Herpesvirus entry mediator B; herpesvirus entry protein B; hveB; mHveB; MPH; Murine herpes virus entry protein B; murine herpesvirus entry protein B; nectin cell adhesion molecule 2; Nectin2; Nectin-2; Poliovirus receptor homolog; poliovirus receptor related 2; poliovirus receptor-like 2; poliovirus receptor-related 2; poliovirus receptor-related 2 (herpesvirus entry mediator B); poliovirus receptor-related protein 2; poliovirus sensitivity; PRR2; Pvr; Pvrl2; PVRR2; Pvs
NECTIN2
IgG1
Protein A
Antibody
9D10G7E12
ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
Q92692
5819
Human full-length cell-derived rhCD112.
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
NECTIN2
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis