Learn More
Necrostatin-1, TRC
Artikelnummer. 30483890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30483890 50 mg
30476524 10 mg
30480354 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483890 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN38855050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4311-88-0
Summenformel C13 H13 N3 O S
Molekulargewicht (g/mol) 259.33
Synonym 5-(1H-Indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
IUPAC-Name 5-(1H-Indol-3-ylmethyl)-3-Methyl-2-Sulfanylidenimidazolidin-4-on
SMILES CN1C(=S)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Necrostatin-1
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
Formelmasse 259.0779