Learn More
Thermo Scientific Chemicals Necrostatin-1, inaktive Kontrolle
Beschreibung
A cell-permeable analog of Necrostatin-1 that is devoid of anti-necroptotic properties and is suitable as an inactive control
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Nec-1i |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein zellpermeables Analogon von Necrostatin-1, das keine antinekrotischen Eigenschaften aufweist und als inaktive Kontrolle geeignet ist |
| Molekulargewicht | 245.30 |
| Produkttyp | Necrostatin-1, Inactive Control |
| Menge | 5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Sequenz | 5-(Indol-3-ylmethyl)-2-thiohydantoin |
Nur für Forschungszwecke