Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nekrose-Inhibitor, IM-54
Artikelnummer. 15426349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426349 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15426349 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64372.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Gelb-Orange
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine zelldurchlässige Verbindung, die oxidative stress-induzierte Nekrose selektiv hemmt
CAS 861891-50-1
Summenformel Gehäuse C19H23N3O2
Formelmasse 325,40
Synonym 1-Methyl-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-4-(pentylamin)-1H-pyrrol-2,5-dion;
Form Pulver