Learn More
Nebraminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17967164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17967164 1 mg 1 Milligramm
17959084 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17967164 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3882551MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C12H26N4O5 . (ClH)x
Molekulargewicht (g/mol) 306.363646
Synonym 2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribo-hexopyranosyl)-D-streptamine Sulfate, 3'-Deoxyneamin Hydrochloride, 3'-Deoxyneamine Hydrochloride, 3'-Deoxyneomycin A Hydrochloride, Nebramycin VIII Hydrochloride, Tobramine Hydrochloride
SMILES N[C@@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)C[C@H]2N)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](N)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nebramine Hydrochloride
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H26N4O5/c13-3-8-7(17)2-6(16)12(20-8)21-11-5(15)1-4(14)9(18)10(11)19/h4-12,17-19H,1-3,13-16H2/t4-,5+,6-,7+,8-,9+,10-,11-,12-/m1/s1