Learn More
Nebivololhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30463088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463088 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463088 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0947.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nebivolol Hydrochloride
CAS 152520-56-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nebivolol Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H25 F2 N O4 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Nebicard, Nebilet, Nebivolol hydrochloride, Nodon, R 067555, (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride (1:1), (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride, [2R*[R*[R*(S*)]]]-(+/-)-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m1./s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.O[C@H](CNC[C@@H](O)[C@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
IUPAC-Name (1R)-1-[(2R)-6-Fluor-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-[[(2R)-2-[(2S)-6-Fluor-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl]amino]ethanol;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 441.9
Menge 10 mg
Formelmasse 441,1518 g/mol