Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nebivololhydrochlorid
Artikelnummer. 15821042 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15821042 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15821042 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462492500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nebivolol hydrochloride
CAS 152520-56-4
Schmelzpunkt 226.0°C
Summenformel C22H26ClF2NO4
Menge 250 mg
InChI-Schlüssel JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
SMILES [H+].[Cl-].O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1)[C@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1
IUPAC-Name Wasserstoff (1S)-1-[(2S)-6-Fluoro-3,4-Dihydro-2H-1-Benzopyran-2-yl]-2-{[(2S)-2-[(2R)-6-Fluoro-3,4-Dihydro-2H-1-Benzopyran-2-yl]-2-Hydroxyethyl]aminomin-1-ol-Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 441.90
Formelmasse 441.9