Learn More
Neamine, TRC
Artikelnummer. 17954335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17954335 25 mg 25 Milligramm
17952665 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17954335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN38601025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3947-65-7
Summenformel C12 H26 N4 O6
Molekulargewicht (g/mol) 322.36
Synonym 2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-streptamine, Neomycin A (6CI,7CI,8CI), (+)-Neamine, Dekamycin V, Neamin, Neamine, Nebramycin X, Negamicin, O-2,6-Diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1' ' ’4)-1,3-diamino-1,2,3-trideoxy-D-myo-inositol, ST 7, Neomycin Imp. A (EP), GW 318764X
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4-diol
SMILES NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Formelmasse 322.1852
Reinheit (%) >95%