Learn More
NDUFS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | NDUFS1 |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16810164
|
Proteintech
12444-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16800164
|
Proteintech
12444-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the complex I 75 kDa subunit family. Mammalian complex I is composed of 45 different subunits. It locates at the mitochondrial inner membrane. This protein has NADH dehydrogenase activity and oxidoreductase activity. It transfers electrons from NADH to the respiratory chain. The immediate electron acceptor for the enzyme is believed to be ubiquinone. This protein is the largest subunit of complex I and it is a component of the iron-sulfur fragment of the enzyme. It may form part of the active site crevice where NADH is oxidized. Mutations in this gene are associated with complex I deficiency. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
NDUFS1 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P28331, Q66HF1, Q91VD9 | |
227197, 301458, 4719 | |
NDUFS1 Fusion Protein Ag3135 | |
Primary | |
-20°C | |
NDUFS1 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CI 75Kd, Complex I 75kD, NDUFS1, PRO1304 | |
NDUFS1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |