Learn More
NDUFB3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12358-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840034
  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The multisubunit NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I) is the first enzyme complex in the electron transport chain of mitochondria.
Spezifikation
Spezifikation
NDUFB3
Polyclonal
Unconjugated
NDUFB3
B12, CI B12, Complex I B12, NDUFB3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
301427, 4709, 66495
Antibody
IgG
Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O43676, Q9CQZ6
NDUFB3
NDUFB3 Fusion Protein Ag3022
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat