Learn More
NDUFA13 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Artikelnummer. 16179582
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. 16179582
Marke: Abnova H00051079T02.100uL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Western Blotting
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung NDUFA13 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC009189
Molekulargewicht 15.95
pH-Bereich 6.8
Plasmid pCMV-NDUFA13 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-NDUFA13 antibody (H00051079-B02) by western blotting
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL NDUFA13 293T Cell Transient Overexpression L
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol