Learn More
Invitrogen™ NDP Sensor Protein, phosphorylated
Artikelnummer. 11513487
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μl
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11513487 10 μl 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11513487 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV3630
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
NDP Sensor Protein, phosphorylated
Recombinant D112C mutant of Myxococcus xanthus nucleoside diphosphate kinase (NDPK) labeled with the fluorophore IDCC and phosphorylated on His117
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung NDP Sensor Protein, 10μL, 498μm Concentration, Universal Kinase Assay Type, Fluorescent Detection Method, Kinases Target Enzyme, –80°C Storage Temperature, Dry Ice, Used in Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation
Konzentration 498μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protein biology, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, biochemical kinase assays, NDP sensor kinase assays, enzyme and protein activity assays, protein assays and analysis, kinase activity
Probenvolumen 10μL
Inhalt und Lagerung –80°C
Produkttyp NDP Sensor Protein
Menge 10 μl