missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ndelta-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-D-Ornithin, 98 %

Marke:  Alfa Aesar™ H63925.03

Additional Details : CAS : 16937-92-1 Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15440899

  • 74.11 CHF / 1 Gramm


Verfügbar ab
27-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

16937-92-1
366.414
QYYCZJUFHDLLOJ-CQSZACIVSA-N
7272030
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
C18H26N2O6
MFCD00069970
boc-d-orn z-oh, nalpha-boc-ndelta-cbz-r-ornithine, boc-d-orn z-oh tlc, 2r-5-benzyloxycarbonylamino-2-tert-butoxycarbonylamino pentanoic acid, r-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n-boc-n'-cbz-d-ornithine, 2r-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, ksc918o2r, n, a-boc-n, a-z-d-ornithine, a-z-n, a-boc-d-ornithine
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure

Spezifikation

Ndelta-Benzyloxycarbonyl-Nalpha-Boc-D-ornithine
C18H26N2O6
2400891
QYYCZJUFHDLLOJ-CQSZACIVSA-N
(2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
7272030
Fest
1g
16937-92-1
MFCD00069970
boc-d-orn z-oh, nalpha-boc-ndelta-cbz-r-ornithine, boc-d-orn z-oh tlc, 2r-5-benzyloxycarbonylamino-2-tert-butoxycarbonylamino pentanoic acid, r-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n-boc-n'-cbz-d-ornithine, 2r-5-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, ksc918o2r, n, a-boc-n, a-z-d-ornithine, a-z-n, a-boc-d-ornithine
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
366.414
366.41
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation