Learn More
Gibco™ NCTC-135 Medium
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Das NCTC-135 Medium ist ein chemisch definiertes Medium, das ursprünglich am National Cancer Institute (Bethesda, MD) entwickelt und für die Kultur von Maus-Stamm-L-Sublinien, des NCTC-Klons 929 (L929-Zellen) in einer serumfreien Umgebung formuliert wurde. Gibco™ NCTC -135 Medium wurde auch für das Wachstum zahlreicher Zellen verwendet, einschließlich HeLa, Ehrlich-Lettre Ascites-Stamm E, NCTC Klon 1469, NCTC 4206, Maus C3H, BS-C-1 und Hybridom-Zelllinien.
Gibco™ NCTC-135 ist eine Modifikation des NCTC 109 Mediums, in dem L-Cystein durch L-Cystin ersetzt wurde, was die Toxizität für einige Zellen reduzierte. Das NCTC-135 Medium ist reich an Nukleosiden und enthält mehrere einzigartige Komponenten, die Serum überflüssig machen, darunter Coenzyme, Glucosamin, Reduktionsmittel und zusätzliche Vitamine.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann zu einem Verstoß gegen lokale gesetzliche Bestimmungen führen.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ NCTC-135 Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Das NCTC-135 Medium enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Das NCTC-135 Medium wurde für die Verwendung ohne Serum für L929-Zellen entwickelt, erfordert jedoch in der Regel die Supplementierung eines Wachstumsfaktorcocktails oder Fötales Kälberserum (FBS) für andere Zellen. NCTC-135 Medium verwendet ein Natriumbikarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten. Einige Zelllinien erfordern möglicherweise eine allmähliche Anpassung an ein serumfreies Medium.
Gibco™ NCTC-135 ist eine Modifikation des NCTC 109 Mediums, in dem L-Cystein durch L-Cystin ersetzt wurde, was die Toxizität für einige Zellen reduzierte. Das NCTC-135 Medium ist reich an Nukleosiden und enthält mehrere einzigartige Komponenten, die Serum überflüssig machen, darunter Coenzyme, Glucosamin, Reduktionsmittel und zusätzliche Vitamine.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann zu einem Verstoß gegen lokale gesetzliche Bestimmungen führen.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ NCTC-135 Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Das NCTC-135 Medium enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Das NCTC-135 Medium wurde für die Verwendung ohne Serum für L929-Zellen entwickelt, erfordert jedoch in der Regel die Supplementierung eines Wachstumsfaktorcocktails oder Fötales Kälberserum (FBS) für andere Zellen. NCTC-135 Medium verwendet ein Natriumbikarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten. Einige Zelllinien erfordern möglicherweise eine allmähliche Anpassung an ein serumfreies Medium.
Specifications
Specifications
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | NCTC-135 Medium |
| Mit Additiven | Glutamin, Phenolrot, Koenzyme |
| Ohne Additive | Keine HEPES |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
| Menge | 500 ml |
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß Norm ISO 13485, FDA |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
| Beschreibung | NCTC -135 Medium,500 ml, flüssig, L-Glutamin, mit L-Glutamin, Phenolrot, Coenzyme,12 Monate Haltbarkeit, Lagerung bei2 C8°, Schutz vor Licht, für Säugetierzellkulturen |