Learn More
NCKIPSD Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen NCKIPSD
Konzentration 0.16 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848393
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11367-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838393
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11367-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is localized exclusively in the cell nucleus. It plays a role in signal transduction, and may function in the maintece of sarcomeres and in the assembly of myofibrils into sarcomeres. It also plays an important role in stress fiber formation. The gene is involved in therapy-related leukemia by a chromosomal translocation t(3;11)(p21;q23) that involves this gene and the myeloid/lymphoid leukemia gene. Alternative splicing occurs in this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
NCKIPSD
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9ESJ4, Q9NZQ3
51517, 80987
NCKIPSD Fusion Protein Ag1915
Primary
-20°C
NCKIPSD
0.16 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AF3P21, Dia interacting protein 1, DIP, DIP 1, DIP1, NCKIPSD, ORF1, SH3 adapter protein SPIN90, SPIN90, VIP54, WASLBP, WISH
NCKIPSD
IgG
Antigen Affinity Chromatography