missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NBQX, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | NBQX |
| CAS | 118876-58-7 |
| Synonym | 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulfamoylbenzo[f]chinoxalin-2,3-dion; 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]chinoxalin-2,3-dion |
| Menge | 25 mg |
| Versandbedingung | Keine besonderen Anforderungen |
| Produktlinie | Biowissenschaft |
| Summenformel | C12 H8 N4 O6 S |
| Physikalische Form | Pulver |
| Farbe | Beige bis gelb |
| Reinheit | ≥ 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur