Learn More
NBQX, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17770629 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 17770629
Marke: Thermo Scientific Acros 329261000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NBQX
CAS 118876-58-7
Synonym 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulfamoylbenzo[f]chinoxalin-2,3-dion; 6-Nitro-7-sulfamoylbenzo[f]chinoxalin-2,3-dion
Menge 100 mg
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen
Produktlinie Biowissenschaft
Summenformel C12 H8 N4 O6 S
Physikalische Form Pulver
Farbe Beige bis gelb
Reinheit ≥ 98%