Learn More
Ohaus™ Navigator Tragbare Waage
Entwickelt für eine Vielzahl von Wägeanwendungen in der Industrie, in der Lebensmittelbranche und im Labor. Ohaus™ Navigator NV Waagen zeichnen sich durch eine extrem kurze Ansprechzeit und einen hervorragenden Überlastschutz aus.
224.40 CHF - 321.30 CHF
Spezifikation
Material ABS-Gehäuse
Elektrische Anforderungen Netzteil 12 VDC / 0.42 A (inklusive), 100 bis 240 
Anschlusstyp RS-232, USB or Ethernet Interface
Displaytyp LCD, 6-stellige 7-Segment-Anzeige mit weißem LED-Hintergrundlicht
Zertifizierungen/Konformität OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 20
Produktcode Marke Modell. Fassungsvermögen Lesbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell. Fassungsvermögen Lesbarkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11742028 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997654
NVT1601 1.6 kg 0.1 g 235.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
23-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
12797206 Ohaus™
83032042
NVT16000M 16 kg 5 g 275.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
12777206 Ohaus™
83032038
NVT6400M 6.4 kg 2 g 275.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
12747206 Ohaus™
83032030
NVT1601M 1.6 kg 0.5 g auf Anfrage
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
12717206 Ohaus™
83032304
NV3100M 3.1 kg 1 g 321.30 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
11979886 Ohaus™
83032034
NVT3200M 3.2 kg 1 g 275.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11874353 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997672
NVL10000 10 kg 1 g 270.30 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11864353 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997670
NVL5101 5.1 kg 0.5 g 275.41 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11824353 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997666
NVL1101 1100 g 0.1 g 275.40 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11864343 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997684
NV4101 4.1 kg 0.2 g 260.10 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11804353 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997664
NVL511 510 g 0.1 g 249.90 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11844343 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997682
NV2101 2100 g 0.1 g 272.06 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11824343 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997680
NV1101 1.1 kg 0.1 g 249.90 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11804343 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997678
NV511 510 g 0.1 g 224.40 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11782028 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997662
NVT16000 16 kg 1 g 235.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11772028 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997660
NVT10001 10000 g 0.5 g 245.10 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11762028 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997658
NVT6401 6.4 kg 0.5 g 245.10 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11752028 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997656
NVT3201 3.2 kg 0.2 g 235.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
11884333 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997676
NV212 210 g 0.01g 285.01 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 3
Zum Warenkorb hinzufügen
11894353 Zubehör anzeigen Ohaus™
83997674
NVL20000 20000 g 1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Berührungslose Sensoren steuern die Funktionen Tara, Nullpunkt, Druck sowie die Funktions- und Display-Hintergrundbeleuchtung und verhindern so Kreuzkontaminationen. Die polierte Edelstahlwanne, das korrosionsfreie Kunststoffgehäuse und die spritzergeschützte Wannenunterbaugruppe sind leicht zu reinigen. Die optionale Komplettabdeckung, die auch bei Gebrauch des Gerätes einsetzbar ist, schützt das Gehäuse und die Tastatur vor Verschüttungen, Staub und Verschmutzung. Der optionale interne, wiederaufladbare Blei-Säure-Akku kann mit einer vollständigen Ladung bei normaler Verwendung LCD-Modelle bis zu 100 Stunden (das sind mehr als zwölf 8-Stundentage) mit Strom versorgen. Der Akku trägt auch dazu bei, Batteriewechsel- und Wartungskosten zu minimieren.
  • Mit zwei berührungslosen Sensoren
  • Präzise Stabilisierung in weniger als einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse
  • Hervorragender Überlastungsschutz
  • Modelle mit LCD- oder LED-Anzeige
  • Berührungslose tragbare Universalwaage für eine Vielzahl von Wägeaufgaben in der Industrie, in der Lebensmittelindustrie und im Labor. Stromversorgung 12 V DC, 0.42 A AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten), 100 – 240 V, 0.25 A, 50/60 Hz.
Spezifikation
Spezifikation
ABS-Gehäuse
RS-232, USB or Ethernet Interface
OIML F2 oder ASTM Klasse 4
Netzteil 12 VDC / 0.42 A (inklusive), 100 bis 240 
LCD, 6-stellige 7-Segment-Anzeige mit weißem LED-Hintergrundlicht