Learn More
Abeba™ Nature 4080 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
Marke:  Abeba™ 4080/37
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15651428
  • 76.85 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattleder
  • Weiß
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Kork-Fußbett mit Lederbelag
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • 2 verstellbare Riemen für den Spannbereich
  • Velcro-Klettverschluss
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Kork
37
Gummi
Weiß
Leder
Rutschfest
4080