Learn More
Abeba™ Nature 4080 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
Marke: Abeba™ 4080/44
69.36 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Kork-Fußbett mit Lederbelag
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- 2 verstellbare Riemen für den Spannbereich
- Velcro-Klettverschluss
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Kork | |
44 | |
Gummi |
Weiß | |
Leder | |
Rutschfest | |
4080 |