Learn More
Abeba™ Nature 4050 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
Marke: Abeba™ 4050/48
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Kork-Fußbett mit Lederbelag
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Einstellbarer Spannbereich
- Schnallenverschluss
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Kork | |
48 | |
Gummi |
Weiß | |
Leder | |
Rutschfest | |
4050 |