Learn More
Abeba™ Nature 4040 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
87.33 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Fußbettmaterial | Kork |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15406084
|
Abeba™
4040/34 |
34 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15426084
|
Abeba™
4040/35 |
35 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15452820
|
Abeba™
4040/37 |
37 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15462820
|
Abeba™
4040/39 |
39 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15472820
|
Abeba™
4040/40 |
40 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15466084
|
Abeba™
4040/41 |
41 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15482820
|
Abeba™
4040/42 |
42 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15492820
|
Abeba™
4040/43 |
43 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15486084
|
Abeba™
4040/44 |
44 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15402830
|
Abeba™
4040/45 |
45 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15406094
|
Abeba™
4040/46 |
46 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15416094
|
Abeba™
4040/47 |
47 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15436094
|
Abeba™
4040/48 |
48 |
87.33 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Kork-Fußbett mit Lederbelag
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Einstellbarer Spannbereich
- Schnallenverschluss
- Beständig gegen Öl und Benzin
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Kork | |
Rutschfest | |
4040 |
Weiß | |
Leder | |
Gummi |