Learn More
Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk
Artikelnummer. p-8000846
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
16 mm
18 mm
Packungsgröße:
25 Meter
Artikelnummer. 10707391
Marke: Deutsch Neumann™ 3020818
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für Vakuumanwendungen. Deutsch Neumann™ Laborschläuche in Vakuumqualität sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
  • Ausgezeichnet für Vakuumanwendungen geeignet
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Gummi
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Labors
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Rot
Produkttyp Vakuumschlauch