Learn More
Saint Gobain Life Sciences Schläuche aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 11761545
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
Packungsgröße:
10 Meter
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11761545
Marke: Saint Gobain Life Sciences 710123
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Schläuche eignen sich optimal für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Industrie, Baugewerbe und Chemie. Saint Gobain Performance Plastics™ Schläuche aus Naturkautschuk gewährleisten eine optimale Mischung aus chemischer Beständigkeit und Pumpenlebensdauer.
  • Naturfarbener Gummischlauch
  • Für Vakuumanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, Lebensmittel WCR
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -25 °C
Farbe Rot
Flexibility Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 70 °C